Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Chymotrypsin-like elastase family member 2A Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_254275.1 |
| ID de gen (Entrez) | 63036 |
| Nombre | Chymotrypsin-like elastase family member 2A Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Cela2a |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |