missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human CHST4 Protein

Código de producto. 18198340
Change view
Click to view available options
:
20ug; Carrier Free
Código de producto.
18198340 20ug; Carrier Free
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18198340

Marca: R&D Systems™ 5357ST020

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Enzyme Activity

Measured by its ability to transfer sulfate from PAPS to N-acetyl-D-glucosamine. The specific activity is >150 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_005760
Para utilizar con (aplicación) Enzyme Activity
Formulación Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Tris, NaCl and Glycerol.
ID de gen (Entrez) 10164
Peso molecular M.W. (Observed): 45 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 43 kDa
Nombre Carbohydrate Sulfotransferase 4/CHST4
Cantidad 20 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human Carbohydrate Sulfotransferase 4/CHST4 protein His29-His386, with an N-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -70°C as supplied. 3 months, -70°C under sterile conditions after opening.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen carbohydrate (N-acetylglucosamine 6-O) sulfotransferase 4, CHST4, EC 2.8.2, EC 2.8.2.-, EC 2.8.2.17, EC 2.8.2.21, galactose/N-acetylglucosamine/N-acetylgalactosamine 6-O-sulfotransferase 3, Galactose/N-acetylglucosamine/N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 3, glcNAc6ST-2, GlcNAc6ST2, gn6st-2, GST3, GST-3, HEC-GlcNAc6ST, HECGLCNAC6ST, HEC-GLCNAC-6-ST, High endothelial cells N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase, L-selectin ligand sulfotransferase, LSST, LSSTcarbohydrate sulfotransferase 4, N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 2
Símbolo de gen CHST4
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >85%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain
Expresión Carbohydrate Sulfotransferase 4/CHST4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.