Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Chromobox protein homolog 7 Protein
Código de producto. 15977629
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15977629 100 μg 100 microgramos
15987629 10 μg 10 microgramos
15927639 50 μg 50 microgramos
15907639 200 μg 200 microgramos
15917639 500 μg 500 microgramos
15997629 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15977629 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5769ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Chromobox protein homolog 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_783640.1
ID de gen (Entrez) 23492
Nombre Chromobox protein homolog 7 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CBX7
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MELSAIGEQV FAVESIRKKR VRKGKVEYLV KWKGWPPKYS TWEPEEHILD PRLVMAYEEK EERDRASGYR KRGPKPKRLL LQRLYSMDLR SSHKAKGKEK LCFSLTCPLG SGSPEGVVKA GAPELVDKGP LVPTLPFPLR KPRKAHKYLR LSRKKFPPRG PNLESHSHRR ELFLQEPPAP DVLQAAGEWE PAAQPPEEEA DADLAEGPPP WTPALPSSEV TVTDITANSI TVTFREAQAA EGFFRDRSGK F
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.