missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHMP4A Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CHMP4A Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSRRRPEDGL GKAGPCVMRH HPPRSKAEVW RTLRGGGGRG ELAMSGLGRL FGKGKKEKGP TPEEAIQKLK ETEKILIKKQ EFLEQKIQQE LQTAKKYGTK NKRAALQALR RKKRFEQQLA QTDGTLSTLE FQREAIENAT TNAEVLRTME LAAQSMKKAY QDMDIDKVDE LMTDITEQQE VAQQISDAIS RPMGFGDDVD EDELLEELEE LEQEELAQEL LNVGDKEEEP SVKLPSVPST HLPAGPAPKV DEDEEALKQL AEWVS |
| Tampón | The CHMP4A solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 0.1mMPMSF, 1mM EDTA, 2mM DTT and 50% glycerol. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?