Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHGB Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CHGB Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPVDNRNHNE GMVTRCIIEV LSNALSKSSA PPITPECRQV LKTSRKDVKD KETTENENTK FEVRLLRDPA DASEAHESSS RGEAGAPGEE DIQGPTKADT EKWAEGGGHS RERADEPQWS LYPSDSQVSE EVKTRHSEKS QREDEEEEEG ENYQKGERGE DSSEEKHLEE PGETQNAFLN ERKQASAIKK EELVARSETH AAGHSQEKTH SREKSSQESG EEAGSQENHP QESKGQPRSQ EESEEGEEDA TSEVDKRRTR PRHHHGRSRP DRSSQGGSLP SEEKGHPQEE SEESNVSMAS LGEKRDHHST HYRASEEEPE YGEEIKGYPG VQAPEDLEWE RYRGRGSEEY RAPRPQSEES WDEEDKRNYP SLELDKMAHG YGEESEEERG LEPGKGRHHR GRGGEPRAYF MSDTREEKRF LGEGHHRVQE NQMDKARRHP QGAWKELDRN YLNYGEEGAP GKWQQQGDLQ DTKENREEAR FQDKQYSSHH TAEKRKRLGE LFNPYYDPLQ WKSSHFERRD NMNDNFLEGE EENELTLNEK NFFPEYNYDW WEKKPFSEDV NWGYEKRNLA RVPKLDLKRQ YDRVAQLDQL LHYRKKSAEF PDFYDSEEPV STHQEAENEK DRADQTVLTE DEKKELENLA AMDLELQKIA EKFSQRG |
| Tampón | The CHGB protein 0.25 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
| Mostrar más |