Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Checkpoint protein HUS1 Protein
Código de producto. 16091410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16091410 100 μg 100 microgramos
16001420 10 μg 10 microgramos
16041420 50 μg 50 microgramos
16021420 200 μg 200 microgramos
16031420 500 μg 500 microgramos
16011420 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16091410
Marca: enQuireBio™ QP6186ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Checkpoint protein HUS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004498.1
ID de gen (Entrez) 3364
Nombre Checkpoint protein HUS1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HUS1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia KFRAKIVDGA CLNHFTRISN MIAKLAKTCT LRISPDKLNF ILCDKLANGG VSMWCELEQE NFFNEFQMEG VSAENNEIYL ELTSENLSRA LKTAQNARAL KIKLTNKHFP CLTVSVELLS MSSSSRIVTH DIPIKVIPRK LWKDLQEPVV PDPDVSIYLP VLKTMKSVVE KMKNISNHLV IEANLDGELN LKIETELVCV TTHFKDLGNP PLASESTHED RNVEHMAEVH IDIRKLLQFL AGQQVNPTKA LCNIVNNKMV HFDLLHEDVS LQYFIPALS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.