Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centromere protein 1
Código de producto. p-7154260
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16019610 10 μg 10 microgramos
16059610 50 μg 50 microgramos
16009610 100 μg 100 microgramos
16039610 200 μg 200 microgramos
16049610 500 μg 500 microgramos
16029610 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16019610
Marca: enQuireBio™ QP7591ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centromere protein R, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001193668.1
ID de gen (Entrez) 23421
Nombre Centromere protein 1
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ITGB3BP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MPVKRSLKLD GLLEENSFDP SKITRKKSVI TYSPTTGTCQ MSLFASPTSS EEQKHRNGLS NEKRKKLNHP SLTESKESTT KDNDEFMMLL SKVEKLSEEI MEIMQNLSSI QALEGSRELE NLIGISCASH FLKREMQKTK ELMTKVNKQK LFEKSTGLPH KASRHLDSYE FLKAILN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.