missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CENPU Protein

Código de producto. p-7149223
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15997118

Marca: enQuireBio™ QP113925ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the CENPU was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre CENPU Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTRRKVKS AEKISTQRHE VIRTTASSEL SEKPAESVTS KKTGPLSAQP SVEKENLAIE SQSKTQKKGK ISHDKRKKSR SKAIGSDTSD IVHIWCPEGM KTSDIKELNI VLPEFEKTHL EHQQRIESKV CKAAIATFYV NVKEQFIKML KESQMLTNLK RKNAKMISDI EKKRQRMIEV QDELLRLEPQ LKQLQTKYDE LKERKSSLRN AAYFLSNLKQ LYQDYSDVQA QEPNVKETYD SSSLPALLFK ARTLLGAESH LRNINHQLEK LLDQG
Tampón CENPU protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Grado de pureza o calidad Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado