missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CENPU Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CENPU Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTRRKVKS AEKISTQRHE VIRTTASSEL SEKPAESVTS KKTGPLSAQP SVEKENLAIE SQSKTQKKGK ISHDKRKKSR SKAIGSDTSD IVHIWCPEGM KTSDIKELNI VLPEFEKTHL EHQQRIESKV CKAAIATFYV NVKEQFIKML KESQMLTNLK RKNAKMISDI EKKRQRMIEV QDELLRLEPQ LKQLQTKYDE LKERKSSLRN AAYFLSNLKQ LYQDYSDVQA QEPNVKETYD SSSLPALLFK ARTLLGAESH LRNINHQLEK LLDQG |
| Tampón | CENPU protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido