Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEND1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CEND1 Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMESRGKS ASSPKPDTKV PQVTTEAKVP PAADGKAPLT KPSKKEAPAE KQQPPAAPTT APAKKTSAKA DPALLNNHSN LKPAPTVPSS PDATPEPKGP GDGAEEDEAA SGGPGGRGPW SCENFNPL |
| Tampón | CEND1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |