Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cell division cycle protein 23 homolog Protein
Código de producto. 16013471
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16013471 10 μg 10 microgramos
16053471 50 μg 50 microgramos
16003471 100 μg 100 microgramos
16033471 200 μg 200 microgramos
16043471 500 μg 500 microgramos
16023471 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16013471 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8237ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cell division cycle protein 23 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004652.2
ID de gen (Entrez) 8697
Nombre Cell division cycle protein 23 homolog Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CDC23
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia AAVAPVLSIN SDFSDLREIK KQLLLIAGLT RERGLLHSSK WSAELAFSLP ALPLAELQPP PPITEEDAQD MDAYTLAKAY FDVKEYDRAA HFLHGCNSKK AYFLYMYSRY LSGEKKKDDE TVDSLGPLEK GQVKNEALRE LRVELSKKHQ ARELDGFGLY LYGVVLRKLD LVKEAIDVFV EATHVLPLHW GAWLELCNLI TDKEMLKFLS LPDTWMKEFF LAHIYTELQL IEEALQKYQN LIDVGFSKSS YIVSQIAVAY HNIRDIDKAL SIFNELRKQD PYRIENMDTF SNLLYVRSMK SELSYLAHNL CEIDKYRVET CCVIGNYYSL RSQHEKAALY FQRALKLNPR YLGAWTLMGH EYMEMKNTSA AIQAYRHAIE VNKRDYRAWY GLGQTYEILK MPFYCLYYYR RAHQLRPNDS RMLVALGECY EKLNQLVEAK KCYWRAYAVG DVEKMALVKL AKLHEQLTES EQAAQCYIKY IQDIYSCGEI VEHLEESTAF RYLAQYYFKC KLWDEASTCA QKCCAFNDTR EEGKALLRQI LQLRNQGETP TTEVPAPFFL PASLSANNTP TRRVSPLN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.