Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEBPG / CEBP gamma Protein
Código de producto. 16026820
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16026820 10 μg 10 microgramos
16046820 50 μg 50 microgramos
16016820 100 μg 100 microgramos
16036820 200 μg 200 microgramos
16056820 500 μg 500 microgramos
5 options
Código de producto. 16026820
Marca: enQuireBio™ QP694610ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CEBPG / CEBP gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001239225.1
ID de gen (Entrez) 1054
Nombre CEBPG / CEBP gamma Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CEBPG
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSKISQQNST PGVNGISVIH TQAHASGLQQ VPQLVPAGPG GGGKAVAPSK QSKKSSPMDR NSDEYRQRRE RNNMAVKKSR LKSKQKAQDT LQRVNQLKEE NERLEAKIKL LTKELSVLKD LFLEHAHNLA DNVQSISTEN TTADGDNA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.