Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEACAM1 / CD66a Protein
Código de producto. 15987919
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15987919 100 μg 100 microgramos
15997919 10 μg 10 microgramos
15937929 50 μg 50 microgramos
15917929 200 μg 200 microgramos
15927929 500 μg 500 microgramos
15907929 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15987919
Marca: enQuireBio™ QP5811ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CEACAM1 / CD66a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001020083.1
ID de gen (Entrez) 634
Nombre CEACAM1 / CD66a Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CEACAM1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QLTTESMPFN VAEGKEVLLL VHNLPQQLFG YSWYKGERVD GNRQIVGYAI GTQQATPGPA NSGRETIYPN ASLLIQNVTQ NDTGFYTLQV IKSDLVNEEA TGQFHVYPEL PKPSISSNNS NPVEDKDAVA FTCEPETQDT TYLWWINNQS LPVSPRLQLS NGNRTLTLLS VTRNDTGPYE CEIQNPVSAN RSDPVTLNVT YGPDTPTISP SDTYYRPGAN LSLSCYAASN PPAQYSWLIN GTFQQSTQEL FIPNITVNNS GSYTCHANNS VTGCNRTTVK TIIVTELSPV VAKPQIKASK TTVTGDKDSV NLTCSTNDTG ISIRWFFKNQ SLPSSERMKL SQGNTTLSIN PVKREDAGTY WCEVFNPISK NQSDPIMLNV NYNALPQENG LSPG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.