missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEA Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CEA Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | KLTIESTPFN VAEGKEVLLL VHNLPQHLFG YSWYKGERVD GNRQIIGYVI GTQQATPGPA YSGREIIYPN ASLLIQNIIQ NDTGFYTLHV IKSDLVNEEA TGQFRVYPEL PKPSISSNNS KPVEDKDAVA FTCEPETQDA TYLWWVNNQS LPVSPRLQLS NGNRTLTLFN VTRNDTASYK CETQNPVSAR RSDSVILNVL YGPDAPTISP LNTSYRSGEN LNLSCHAASN PPAQYSWFVN GTFQQSTQEL FIPNITVNNS GSYTCQAHNS DTGLNRTTVT TITVYAEPPK PFITSNNSNP VEDEDAVALT CEPEIQNTTY LWWVNNQSLP VSPRLQLSND NRTLTLLSVT RNDVGPYECG IQNKLSVDHS DPVILNVLYG PDDPTISPSY TYYRPGVNLS LSCHAASNPP AQYSWLIDGN IQQHTQELFI SNITEKNSGL YTCQANNSAS GHSRTTVKTI TVSAELPKPS ISSNNSKPVE DKDAVAFTCE PEAQNTTYLW WVNGQSLPVS PRLQLSNGNR TLTLFNVTRN DARAYVCGIQ NSVSANRSDP VTLDVLYGPD TPIISPPDSS YLSGANLNLS CHSASNPSPQ YSWRINGIPQ QHTQVLFIAK ITPNNNGTYA CFVSNLATGR NNSIVKSITV SASGTSPGLS ALEHHHHHH |
| Tampón | CEA protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?