Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEA Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CEA Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | KLTIESTPFN VAEGKEVLLL VHNLPQHLFG YSWYKGERVD GNRQIIGYVI GTQQATPGPA YSGREIIYPN ASLLIQNIIQ NDTGFYTLHV IKSDLVNEEA TGQFRVYPEL PKPSISSNNS KPVEDKDAVA FTCEPETQDA TYLWWVNNQS LPVSPRLQLS NGNRTLTLFN VTRNDTASYK CETQNPVSAR RSDSVILNVL YGPDAPTISP LNTSYRSGEN LNLSCHAASN PPAQYSWFVN GTFQQSTQEL FIPNITVNNS GSYTCQAHNS DTGLNRTTVT TITVYAEPPK PFITSNNSNP VEDEDAVALT CEPEIQNTTY LWWVNNQSLP VSPRLQLSND NRTLTLLSVT RNDVGPYECG IQNKLSVDHS DPVILNVLYG PDDPTISPSY TYYRPGVNLS LSCHAASNPP AQYSWLIDGN IQQHTQELFI SNITEKNSGL YTCQANNSAS GHSRTTVKTI TVSAELPKPS ISSNNSKPVE DKDAVAFTCE PEAQNTTYLW WVNGQSLPVS PRLQLSNGNR TLTLFNVTRN DARAYVCGIQ NSVSANRSDP VTLDVLYGPD TPIISPPDSS YLSGANLNLS CHSASNPSPQ YSWRINGIPQ QHTQVLFIAK ITPNNNGTYA CFVSNLATGR NNSIVKSITV SASGTSPGLS ALEHHHHHH |
| Tampón | CEA protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |