Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEA Protein
Código de producto. 15997078
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15997078
Marca: enQuireBio™ QP113801mg
A cDNA sequence encoding the CEA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre CEA Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia KLTIESTPFN VAEGKEVLLL VHNLPQHLFG YSWYKGERVD GNRQIIGYVI GTQQATPGPA YSGREIIYPN ASLLIQNIIQ NDTGFYTLHV IKSDLVNEEA TGQFRVYPEL PKPSISSNNS KPVEDKDAVA FTCEPETQDA TYLWWVNNQS LPVSPRLQLS NGNRTLTLFN VTRNDTASYK CETQNPVSAR RSDSVILNVL YGPDAPTISP LNTSYRSGEN LNLSCHAASN PPAQYSWFVN GTFQQSTQEL FIPNITVNNS GSYTCQAHNS DTGLNRTTVT TITVYAEPPK PFITSNNSNP VEDEDAVALT CEPEIQNTTY LWWVNNQSLP VSPRLQLSND NRTLTLLSVT RNDVGPYECG IQNKLSVDHS DPVILNVLYG PDDPTISPSY TYYRPGVNLS LSCHAASNPP AQYSWLIDGN IQQHTQELFI SNITEKNSGL YTCQANNSAS GHSRTTVKTI TVSAELPKPS ISSNNSKPVE DKDAVAFTCE PEAQNTTYLW WVNGQSLPVS PRLQLSNGNR TLTLFNVTRN DARAYVCGIQ NSVSANRSDP VTLDVLYGPD TPIISPPDSS YLSGANLNLS CHSASNPSPQ YSWRINGIPQ QHTQVLFIAK ITPNNNGTYA CFVSNLATGR NNSIVKSITV SASGTSPGLS ALEHHHHHH
Tampón CEA protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.