missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CDK5 Protein

Código de producto. 15997889
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15997889 10 μg 10 microgramos
15937899 50 μg 50 microgramos
15987889 100 μg 100 microgramos
15917899 200 μg 200 microgramos
15927899 500 μg 500 microgramos
15907899 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15997889

Marca: enQuireBio™ QP5806ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDK5, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001157882.1
ID de gen (Entrez) 1020
Nombre CDK5 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CDK5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MQKYEKLEKI GEGTYGTVFK AKNRETHEIV ALKRVRLDDD DEGVPSSALR EICLLKELKH KNIVRLHDVL HSDKKLTLVF EFCDQDLKKY FDSCNGDLDP EIVKSFLFQL LKGLGFCHSR NVLHRDLKPQ NLLINRNGEL KLADFGLARA FGIPVRCYSA EVVTLWYRPP DVLFGAKLYS TSIDMWSAGC IFAELANAGR PLFPGNDVDD QLKRIFRLLG TPTEEQWPSM TKLPDYKPYP MYPATTSLVN VVPKLNATGR DLLQNLLKCN PVQRISAEEA LQHPYFSDFC PP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.