Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK5 Protein
Código de producto. 15917899
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15917899
Marca: enQuireBio™ QP5806ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDK5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001157882.1
ID de gen (Entrez) 1020
Nombre CDK5 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CDK5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MQKYEKLEKI GEGTYGTVFK AKNRETHEIV ALKRVRLDDD DEGVPSSALR EICLLKELKH KNIVRLHDVL HSDKKLTLVF EFCDQDLKKY FDSCNGDLDP EIVKSFLFQL LKGLGFCHSR NVLHRDLKPQ NLLINRNGEL KLADFGLARA FGIPVRCYSA EVVTLWYRPP DVLFGAKLYS TSIDMWSAGC IFAELANAGR PLFPGNDVDD QLKRIFRLLG TPTEEQWPSM TKLPDYKPYP MYPATTSLVN VVPKLNATGR DLLQNLLKCN PVQRISAEEA LQHPYFSDFC PP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.