Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDH2 Protein
Código de producto. p-7149199
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15947048
Marca: enQuireBio™ QP113692ug
A cDNA sequence encoding the CDH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre CDH2 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia ADPDWVIPPI NLPENSRGPF PQELVRIRSD RDKNLSLRYS VTGPGADQPP TGIFIINPIS GQLSVTKPLD REQIARFHLR AHAVDINGNQ VENPIDIVIN VIDMNDNRPE FLHQVWNGTV PEGSKPGTYV MTVTAIDADD PNALNGMLRY RIVSQAPSTP SPNMFTINNE TGDIITVAAG LDREKVQQYT LIIQATDMEG NPTYGLSNTA TAVITVTDVN DNPPEFTAMT FYGEVPENRV DIIVANLTVT DKDQPHTPAW NAVYRISGGD PTGRFAIQTD PNSNDGLVTV VKPIDFETNR MFVLTVAAEN QVPLAKGIQH PPQSTATVSV TVIDVNENPY FAPNPKIIRQ EEGLHAGTML TTFTAQDPDR YMQQNIRYTK LSDPANWLKI DPVNGQITTI AVLDRESPNV KNNIYNATFL ASDNGIPPMS GTGTLQIYLL DINDNAPQVL PQEAETCETP DPNSINITAL DYDIDPNAGP FAFDLPLSPV TIKRNWTITR LNGDFAQLNL KIKFLEAGIY EVPIIITDSG NPPKSNISIL RVKVCQCDSN GDCTDVDRIV GAGLGTGAHH HHHH
Tampón CDH2 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.