Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDH2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CDH2 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | ADPDWVIPPI NLPENSRGPF PQELVRIRSD RDKNLSLRYS VTGPGADQPP TGIFIINPIS GQLSVTKPLD REQIARFHLR AHAVDINGNQ VENPIDIVIN VIDMNDNRPE FLHQVWNGTV PEGSKPGTYV MTVTAIDADD PNALNGMLRY RIVSQAPSTP SPNMFTINNE TGDIITVAAG LDREKVQQYT LIIQATDMEG NPTYGLSNTA TAVITVTDVN DNPPEFTAMT FYGEVPENRV DIIVANLTVT DKDQPHTPAW NAVYRISGGD PTGRFAIQTD PNSNDGLVTV VKPIDFETNR MFVLTVAAEN QVPLAKGIQH PPQSTATVSV TVIDVNENPY FAPNPKIIRQ EEGLHAGTML TTFTAQDPDR YMQQNIRYTK LSDPANWLKI DPVNGQITTI AVLDRESPNV KNNIYNATFL ASDNGIPPMS GTGTLQIYLL DINDNAPQVL PQEAETCETP DPNSINITAL DYDIDPNAGP FAFDLPLSPV TIKRNWTITR LNGDFAQLNL KIKFLEAGIY EVPIIITDSG NPPKSNISIL RVKVCQCDSN GDCTDVDRIV GAGLGTGAHH HHHH |
| Tampón | CDH2 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 20% glycerol. |
| Mostrar más |