Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cdc42 / Rac Protein
Código de producto. 15982818
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
15982818 20 μg 20 microgramos
15992818 50 μg 50 microgramos
15972818 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15982818
Marca: enQuireBio™ QP10060ba20ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cdc42/Rac, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_065074.1
ID de gen (Entrez) 57144
Nombre Cdc42 / Rac Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PAK7
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia MFGKKKKKIE ISGPSNFEHR VHTGFDAQEQ KFTGLPQQWH SLLADTANRP KPMVDPSCIT PIQLAPMKTI VRGNKPCKET SINGLLEDFD NISVTRSNSL RKESPPTPDQ GASSHGPGHA EENGFITFSQ YSSESDTTAD YTTEKYREKS LYGDDLDPYY RGSHAAKQNG HVMKMKHGEA YYSEVKPLKS DFARFSADYH SHLDSLSKPS EYSDLKWEYQ RASSSSPLDY SFQFTPSRTA GTSGCSKESL AYSESEWGPS LDDYDRRPKS SYLNQTSPQP TMRQRSRSGS GLQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.