Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDC42 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CDC42 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MASMTGGQQM GRGSHMQTIK CVVVGDGAVG KTCLLISYTT NKFPSEYVPT VFDNYAVTVM IGGEPYTLGL FDTAGQEDYD RLRPLSYPQT DVFLVCFSVV SPSSFENVKE KWVPEITHHC PKTPFLLVGT QIDLRDDPST IEKLAKNKQK PITPETAEKL ARDLKAVKYV ECSALTQKGL KNVFDEAILA ALEPPEPKKS RRC |
| Tampón | The CDC42 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 2mM EDTA. |
| Mostrar más |