Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDC42 Protein
Código de producto. 15907038
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
15907038 10 μg 10 microgramos
15927038 50 μg 50 microgramos
15917038 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15907038
Marca: enQuireBio™ QP1136510ug
A cDNA sequence encoding the CDC42 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre CDC42 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MASMTGGQQM GRGSHMQTIK CVVVGDGAVG KTCLLISYTT NKFPSEYVPT VFDNYAVTVM IGGEPYTLGL FDTAGQEDYD RLRPLSYPQT DVFLVCFSVV SPSSFENVKE KWVPEITHHC PKTPFLLVGT QIDLRDDPST IEKLAKNKQK PITPETAEKL ARDLKAVKYV ECSALTQKGL KNVFDEAILA ALEPPEPKKS RRC
Tampón The CDC42 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 2mM EDTA.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.