missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDC37 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CDC37 Protein |
| Cantidad | 25 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MKHHHHHHAS MVDYSVWDHI EVSDDEDETH PNIDTASLFR WRHQARVERM EQFQKEKEEL DRGCRECKRK VAECQRKLKE LEVAEGGKAE LERLQAEAQQ LRKEERSWEQ KLEEMRKKEK SMPWNVDTLS KDGFSKSMVN TKPEKTEEDS EEVREQKHKT FVEKYEKQIK HFGMLRRWDD SQKYLSDNVH LVCEETANYL VIWCIDLEVE EKCALMEQVA HQTIVMQFIL ELAKSLKVDP RACFRQFFTK IKTADRQYME GFNDELEAFK ERVRGRAKLR IEKAMKEYEE EERKKRLGPG GLDPVEVYES LPEELQKCFD VKDVQMLQDA ISKMDPTDAK YHMQRCIDSG LWVPNSKASE AKEGEEAGPG DPLLEAVPKT GDEKDVSV |
| Tampón | CDC37, His Human was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml supplied in 20mM TRIS, 50mM NaCl, pH 7.5. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?