missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD72 Protein
A cDNA sequence encoding the CD72 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00€ - 745.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 971 |
---|---|
Nombre | CD72 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CD72 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15986948
|
enQuireBio™
QP11345-2ug |
2 μg |
276.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15996948
|
enQuireBio™
QP11345-5ug |
5 μg |
414.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15976948
|
enQuireBio™
QP11345-10ug |
10 μg |
745.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
971 | |
Research Use Only | |
CD72 | |
Human | |
Untagged | |
CD72 at 100microg/ml in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 10mM L-glutathione (reduced). |
CD72 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAEAITYADL RFVKAPLKKS ISSRLGQDPG ADDDGEITYE NVQVPAVLGV PSSLASSVLG DKAAVKSEQP TASWRAVTSP AVGRILPCRT TCLRYLLLGL LLTCLLLGVT AICLGVRYLQ VSQQLQQTNR VLEVTNSSLR QQLRLKITQL GQSAEDLQGS RRELAQSQEA LQVEQRAHQA AEGQLQACQA DRQKTKETLQ SEEQQRRALE QKLSNMENRL KPFFTCGSAD TCCPSGWIMH QKSCFYISLT SKNWQESQKQ CETLSSKLAT FSEIYPQSHS YYFLNSLLPN GGSGNSYWTG LSSNKDWKLT DDTQRTRTYA QSSKCNKVHK TWSWWTLESE SCRSSLPYIC EMTAFRFPD |