missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD72 Protein

Código de producto. 15986948
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15986948 2 μg 2 microgramos
15996948 5 μg 5 microgramos
15976948 10 μg 10 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15986948

Proveedor: enQuireBio™ QP113452ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the CD72 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 971
Nombre CD72 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD72
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MAEAITYADL RFVKAPLKKS ISSRLGQDPG ADDDGEITYE NVQVPAVLGV PSSLASSVLG DKAAVKSEQP TASWRAVTSP AVGRILPCRT TCLRYLLLGL LLTCLLLGVT AICLGVRYLQ VSQQLQQTNR VLEVTNSSLR QQLRLKITQL GQSAEDLQGS RRELAQSQEA LQVEQRAHQA AEGQLQACQA DRQKTKETLQ SEEQQRRALE QKLSNMENRL KPFFTCGSAD TCCPSGWIMH QKSCFYISLT SKNWQESQKQ CETLSSKLAT FSEIYPQSHS YYFLNSLLPN GGSGNSYWTG LSSNKDWKLT DDTQRTRTYA QSSKCNKVHK TWSWWTLESE SCRSSLPYIC EMTAFRFPD
Tampón CD72 at 100microg/ml in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 10mM L-glutathione (reduced).
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.