Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD70 / CD27L / TNFSF7 Protein
Código de producto. 16097541
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16097541 500 μg 500 microgramos
16067541 10 μg 10 microgramos
16007551 50 μg 50 microgramos
16057541 100 μg 100 microgramos
16087541 200 μg 200 microgramos
16077541 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16097541
Marca: enQuireBio™ QP9053ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD70 / CD27L / TNFSF7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001243.1
ID de gen (Entrez) 970
Nombre CD70 / CD27L / TNFSF7 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CD70
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia QRFAQAQQQL PLESLGWDVA ELQLNHTGPQ QDPRLYWQGG PALGRSFLHG PELDKGQLRI HRDGIYMVHI QVTLAICSST TASRHHPTTL AVGICSPASR SISLLRLSFH QGCTIASQRL TPLARGDTLC TNLTGTLLPS RNTDETFFGV QWVRP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.