missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD68 Protein

Código de producto. p-7149170
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
5 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15986938

Marca: enQuireBio™ QP113432ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the CD68 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 968
Nombre CD68 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD68
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MRLAVLFSGA LLGLLAAQGT GNDCPHKKSA TLLPSFTVTP TVTESTGTTS HRTTKSHKTT THRTTTTGTT SHGPTTATHN PTTTSHGNVT VHPTSNSTAT SQGPSTATHS PATTSHGNAT VHPTSNSTAT SPGFTSSAHP EPPPPSPSPS PTSKETIGDY TWTNGSQPCV HLQAQIQIRV MYTTQGGGEA WGISVLNPNK TKVQGSCEGA HPHLLLSFPY GHLSFGFMQD LQQKVVYLSY MAVEYNVSFP HAAQWTFSAQ NASLRDLQAP LGQSFSCSNS SIILSPAVHL DLLSLRLQAA QLPHTGVFGQ SFSCPSDRSI LLPLIIGLIL LGLLALVLIA FCIIRRRPSA YQAL
Tampón CD68 at 100microg/1ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA, 20% Glycerol.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado