missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD68 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| ID de gen (Entrez) | 968 |
| Nombre | CD68 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Símbolo de gen | CD68 |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido