Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD68 Protein
Código de producto. 15986938
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15986938
Marca: enQuireBio™ QP113432ug
A cDNA sequence encoding the CD68 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 968
Nombre CD68 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD68
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MRLAVLFSGA LLGLLAAQGT GNDCPHKKSA TLLPSFTVTP TVTESTGTTS HRTTKSHKTT THRTTTTGTT SHGPTTATHN PTTTSHGNVT VHPTSNSTAT SQGPSTATHS PATTSHGNAT VHPTSNSTAT SPGFTSSAHP EPPPPSPSPS PTSKETIGDY TWTNGSQPCV HLQAQIQIRV MYTTQGGGEA WGISVLNPNK TKVQGSCEGA HPHLLLSFPY GHLSFGFMQD LQQKVVYLSY MAVEYNVSFP HAAQWTFSAQ NASLRDLQAP LGQSFSCSNS SIILSPAVHL DLLSLRLQAA QLPHTGVFGQ SFSCPSDRSI LLPLIIGLIL LGLLALVLIA FCIIRRRPSA YQAL
Tampón CD68 at 100microg/1ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA, 20% Glycerol.