missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD5L Protein

Código de producto. 15906938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15906938 2 μg 2 microgramos
15986928 10 μg 10 microgramos
15996928 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15906938

Marca: enQuireBio™ QP11341HISEC2ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the CD5L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 922
Nombre CD5L Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD5L
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MKHHHHHHAS PSGVRLVGGL HRCEGRVEVE QKGQWGTVCD DGWDIKDVAV LCRELGCGAA SGTPSGILYE PPAEKEQKVL IQSVSCTGTE DTLAQCEQEE VYDCSHDEDA GASCENPESS FSPVPEGVRL ADGPGHCKGR VEVKHQNQWY TVCQTGWSLR AAKVVCRQLG CGRAVLTQKR CNKHAYGRKP IWLSQMSCSG REATLQDCPS GPWGKNTCNH DEDTWVECED PFDLRLVGGD NLCSGRLEVL HKGVWGSVCD DNWGEKEDQV VCKQLGCGKS LSPSFRDRKC YGPGVGRIWL DNVRCSGEEQ SLEQCQHRFW GFHDCTHQED VAVICSG
Tampón CD5L filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 50mM Tris buffer, pH 8.6.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.