Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD54 / ICAM-1 Protein
Código de producto. 16085311
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16085311 100 μg 100 microgramos
16095311 10 μg 10 microgramos
16035321 50 μg 50 microgramos
16015321 200 μg 200 microgramos
16025321 500 μg 500 microgramos
16005321 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16085311
Marca: enQuireBio™ QP8565ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD54 / ICAM-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000192.2
ID de gen (Entrez) 3383
Nombre CD54 / ICAM-1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ICAM1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia QTSVSPSKVI LPRGGSVLVT CSTSCDQPKL LGIETPLPKK ELLLPGNNRK VYELSNVQED SQPMCYSNCP DGQSTAKTFL TVYWTPERVE LAPLPSWQPV GKNLTLRCQV EGGAPRANLT VVLLRGEKEL KREPAVGEPA EVTTTVLVRR DHHGANFSCR TELDLRPQGL ELFENTSAPY QLQTFVLPAT PPQLVSPRVL EVDTQGTVVC SLDGLFPVSE AQVHLALGDQ RLNPTVTYGN DSFSAKASVS VTAEDEGTQR LTCAVILGNQ SQETLQTVTI YSFPAPNVIL TKPEVSEGTE VTVKCEAHPR AKVTLNGVPA QPLGPRAQLL LKATPEDNGR SFSCSATLEV AGQLIHKNQT RELRVLYGPR LDERDCPGNW TWPENSQQTP MCQAWGNPLP ELKCLKDGTF PLPIGESVTV TRDLEGTYLC RARSTQGEVT RKVTVNVLSP RYE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.