Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD45 / PTPRC Protein
Código de producto. p-7155704
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16098171
Marca: enQuireBio™ QP9356ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD45 / PTPRC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002829.3
ID de gen (Entrez) 5788
Nombre CD45 / PTPRC Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PTPRC
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia QSPTPSPTGL TTAKMPSVPL SSDPLPTHTT AFSPASTFER ENDFSETTTS LSPDNTSTQV SPDSLDNASA FNTTGVSSVQ TPHLPTHADS QTPSAGTDTQ TFSGSAANAK LNPTPGSNAI SDVPGERSTA STFPTDPVSP LTTTLSLAHH SSAALPARTS NTTITANTSD AYLNASETTT LSPSGSAVIS TTTIATTPSK PTCDEKYANI TVDYLYNKET KLFTAKLNVN ENVECGNNTC TNNEVHNLTE CKNASVSISH NSCTAPDKTL ILDVPPGVEK FQLHDCTQVE KADTTICLKW KNIETFTCDT QNITYRFQCG NMIFDNKEIK LENLEPEHEY KCDSEILYNN HKFTNASKII KTDFGSPGEP QIIFCRSEAA HQGVITWNPP QRSFHNFTLC YIKETEKDCL NLDKNLIKYD LQNLKPYTKY VLSLHAYIIA KVQRNGSAAM CHFTTKSAPP SQVWNMTVSM TSDNSMHVKC RPPRDRNGPH ERYHLEVEAG NTLVRNESHK NCDFRVKDLQ YSTDYTFKAY FHNGDYPGEP FILHHSTSYN SK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.