missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein

Código de producto. p-7152062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15915929 500 μg 500 microgramos
15905929 1 mg 1 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15915929

Marca: enQuireBio™ QP5332500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Número de acceso NP_000065.1
ID de gen (Entrez) 959
Nombre CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CD40LG
Actividad biológica Human CD40L / CD154 / TNFSF5 induces IL-8 production by human PBMCs (which is detected via ELISA).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MQKGDQNPQI AAHVISEASS KTTSVLQWAE KGYYTMSNNL VTLENGKQLT VKRQGLYYIY AQVTFCSNRE ASSQAPFIAS LWLKSPGRFE RILLRAANTH SSAKPCGQQS IHLGGVFELQ PGASVFVNVT DPSQVSHGTG FTSFGLLKL
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.