Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Código de producto. 16037531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16037531 100 μg 100 microgramos
16047531 10 μg 10 microgramos
16087531 50 μg 50 microgramos
16067531 200 μg 200 microgramos
16077531 500 μg 500 microgramos
16057531 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16037531
Marca: enQuireBio™ QP9047ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD40L / CD154 / TNFSF5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000065.1
ID de gen (Entrez) 959
Nombre CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CD40LG
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia HRRLDKIEDE RNLHEDFVFM KTIQRCNTGE RSLSLLNCEE IKSQFEGFVK DIMLNKEETK KENSFEMQKG DQNPQIAAHV ISEASSKTTS VLQWAEKGYY TMSNNLVTLE NGKQLTVKRQ GLYYIYAQVT FCSNREASSQ APFIASLCLK SPGRFERILL RAANTHSSAK PCGQQSIHLG GVFELQPGAS VFVNVTDPSQ VSHGTGFTSF GLLKL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.