Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD3G Protein
Código de producto. p-7149157
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
1 mg
20 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 15906898
Marca: enQuireBio™ QP11332HIS1ug
A cDNA sequence encoding the CD3G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 917
Nombre CD3G Protein
Cantidad 1 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD3G
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQSIKGNH LVKVYDYQED GSVLLTCDAE AKNITWFKDG KMIGFLTEDK KKWNLGSNAK DPRGMYQCKG SQNKSKPLQV YYRMCQNCIE LNAATIS
Tampón CD3G protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.