missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD3e / CD3 epsilon Protein

Código de producto. 16045981
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16045981 1 mg 1 miligramo
16035981 10 μg 10 microgramos
16075981 50 μg 50 microgramos
16025981 100 μg 100 microgramos
16055981 200 μg 200 microgramos
16065981 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16045981

Marca: enQuireBio™ QP8691ec1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD3e / CD3 epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_000724.1
ID de gen (Entrez) 916
Nombre CD3e / CD3 epsilon Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CD3E
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia DGNEEMGGIT QTPYKVSISG TTVILTCPQY PGSEILWQHN DKNIGGDEDD KNIGSDEDHL SLKEFSELEQ SGYYVCYPRG SKPEDANFYL YLRARVCENC MEMDVMSVAT IVIVDICITG GLLLLVYYWS KNRKAKAKPV TRGAGAGGRQ RGQNKERPPP VPNPDYEPIR KGQRDLYSGL NQRRI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.