Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD33 Protein
Código de producto. 15976868
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
20 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
15976868 2 μg 2 microgramos
15986868 5 μg 5 microgramos
15956868 10 μg 10 microgramos
15966868 20 μg 20 microgramos
15906878 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15976868
Marca: enQuireBio™ QP11327HIS2ug
A cDNA sequence encoding the CD33 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 945
Nombre CD33 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD33
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDPNFWLQ VQESVTVQEG LCVLVPCTFF HPIPYYDKNS PVHGYWFREG AIISGDSPVA TNKLDQEVQE ETQGRFRLLG DPSRNNCSLS IVDARRRDNG SYFFRMERGS TKYSYKSPQL SVHVTDLTHR PKILIPGTLE PGHSKNLTCS VSWACEQGTP PIFSWLSAAP TSLGPRTTHS SVLIITPRPQ DHGTNLTCQV KFAGAGVTTE RTIQLNVTYV PQNPTTGIFP GDGSGKQETR AGVVH
Tampón CD33 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea, and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.