Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD300LB / LMIR5 / CMRF35-A2 Protein
Código de producto. 16037511
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16037511 500 μg 500 microgramos
16007511 10 μg 10 microgramos
16047511 50 μg 50 microgramos
16097501 100 μg 100 microgramos
16027511 200 μg 200 microgramos
16017511 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16037511 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9043ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD300LB / LMIR5 / CMRF35-A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_777552.3
ID de gen (Entrez) 124599
Nombre CD300LB / LMIR5 / CMRF35-A2 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CD300LB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia IQGPESVRAP EQGSLTVQCH YKQGWETYIK WWCRGVRWDT CKILIETRGS EQGEKSDRVS IKDNQKDRTF TVTMEGLRRD DADVYWCGIE RRGPDLGTQV KVIVDPEGAA STTASSPTNS NMAVFIGSHK RNHY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.