Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD300C Protein
Código de producto. 15976858
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
1 mg
20 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 15976858
Marca: enQuireBio™ QP11325HIS1ug
A cDNA sequence encoding the CD300C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 10871
Nombre CD300C Protein
Cantidad 1 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD300C
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGYFPLSH PMTVAGPVGG SLSVQCRYEK EHRTLNKFWC RPPQILRCDK IVETKGSAGK RNGRVSIRDS PANLSFTVTL ENLTEEDAGT YWCGVDTPWL RDFHDPIVEV EVSVFPAGTT TASSPQSSMG TSGPPTKLPV HTWPSVTRKD SPEPSPHPGSLFSNVR
Tampón CD300C protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.