missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD300C Protein

Código de producto. 15906868
Change view
Click to view available options
:
5μg
Código de producto.
15906868 5μg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15906868

Marca: enQuireBio™ QP11325HISEC5ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the CD300C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 10871
Nombre CD300C Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD300C
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGYFPLSH PMTVAGPVGG SLSVQCRYEK EHRTLNKFWC RPPQILRCDK IVETKGSAGK RNGRVSIRDS PANLSFTVTL ENLTEEDAGT YWCGVDTPWL RDFHDPIVEV EVSVFPAGTT TASSPQSSMG TSGPPTKLPV HTWPSVTRKD SPEPSPHPGSLFSNVR
Tampón CD300C protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.