Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD274 Protein
Código de producto. p-7149143
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15906848 2 μg 2 microgramos
15996838 10 μg 10 microgramos
15986838 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15906848
Marca: enQuireBio™ QP11319HISINSECT2ug
A cDNA sequence encoding the CD274 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 29126
Nombre CD274 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD274
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMFTVTV PKDLYVVEYG SNMTIECKFP VEKQLDLAAL IVYWEMEDKN IIQFVHGEED LKVQHSSYRQ RARLLKDQLS LGNAALQITD VKLQDAGVYR CMISYGGADY KRITVKVNAP YNKINQRILV VDPVTSEHEL TCQAEGYPKA EVIWTSSDHQ VLSGKTTTTN SKREEKLFNV TSTLRINTTT NEIFYCTFRR LDPEENHTAE LVIPELPLAH PPNER
Tampón The CD274 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.