Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD274 Protein
A cDNA sequence encoding the CD274 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 29126
Nombre CD274 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD274
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15976838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11319-HIS-EC-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15966838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11319-HIS-EC-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15956838
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11319-HIS-EC-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
29126
Research Use Only
CD274
Human
His
The CD274 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.
CD274 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMFTVTV PKDLYVVEYG SNMTIECKFP VEKQLDLAAL IVYWEMEDKN IIQFVHGEED LKVQHSSYRQ RARLLKDQLS LGNAALQITD VKLQDAGVYR CMISYGGADY KRITVKVNAP YNKINQRILV VDPVTSEHEL TCQAEGYPKA EVIWTSSDHQ VLSGKTTTTN SKREEKLFNV TSTLRINTTT NEIFYCTFRR LDPEENHTAE LVIPELPLAH PPNER
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.