Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD247 Protein
Código de producto. p-7149140
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15986828 2 μg 2 microgramos
15966828 10 μg 10 microgramos
15976828 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15986828
Marca: enQuireBio™ QP113172ug
A cDNA sequence encoding the CD247 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 919
Nombre CD247 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD247
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRVKFSRS ADAPAYQQGQ NQLYNELNLG RREEYDVLDK RRGRDPEMGG KPQRRKNPQE GLYNELQKDK MAEAYSEIGM KGERRRGKGH DGLYQGLSTA TKDTYDALHM QALPPR
Tampón The CD247 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.