Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD207 Protein
Código de producto. p-7149136
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
20 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15906818
Marca: enQuireBio™ QP11314HIS2ug
A cDNA sequence encoding the CD207 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 50489
Nombre CD207 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD207
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSPRFMGTI SDVKTNVQLL KGRVDNISTL DSEIKKNSDG MEAAGVQIQM VNESLGYVRS QFLKLKTSVE KANAQIQILT RSWEEVSTLN AQIPELKSDL EKASALNTKI RALQGSLENM SKLLKRQNDI LQVVSQGWKY FKGNFYYFSL IPKTWYSAEQ FCVSRNSHLT SVTSESEQEF LYKTAGGLIY WIGLTKAGME GDWSWVDDTP FNKVQSARFW IPGEPNNAGN NEHCGNIKAP SLQAWNDAPC DKTFLFICKR PYVPSEP
Tampón CD207 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris 8.0 and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.