Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD200 Protein
Código de producto. p-7149134
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
20 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15916808
Marca: enQuireBio™ QP11312HIS2ug
A cDNA sequence encoding the CD200 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 4345
Nombre CD200 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CD200
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVQVVTQ DEREQLYTPA SLKCSLQNAQ EALIVTWQKK KAVSPENMVT FSENHGVVIQ PAYKDKINIT QLGLQNSTIT FWNITLEDEG CYMCLFNTFG FGKISGTACL TVYVQPIVSL HYKFSEDHLN ITCSATARPA PMVFWKVPRS GIENSTVTLS HPNGTTSVTS ILHIKDPKNQ VGKEVICQVL HLGTVTDFKQ TVNKG
Tampón CD200 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.