missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD1A Protein

Código de producto. 15996788
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
5 microgramos
50 microgramos
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15996788

missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP113085ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

A cDNA sequence encoding the CD1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Specifica

Nombre CD1A Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia ADPDGLKEPL SFHVTWIASF YNHSWKQNLV SGWLSDLQTH TWDSNSSTIV FLCPWSRGNF SNEEWKELET LFRIRTIRSF EGIRRYAHEL QFEYPFEIQV TGGCELHSGK VSGSFLQLAY QGSDFVSFQN NSWLPYPVAG NMAKHFCKVL NQNQHENDIT HNLLSDTCPR FILGLLDAGK AHLQRQVKPE AWLSHGPSPG PGHLQLVCHV SGFYPKPVWV MWMRGEQEQQ GTQRGDILPS ADGTWYLRAT LEVAAGEAAD LSCRVKHSSL EGQDIVLYWE HHSSVHHHHH H
Tampón CD1A protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato