missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD1A Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
5 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CD1A Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | ADPDGLKEPL SFHVTWIASF YNHSWKQNLV SGWLSDLQTH TWDSNSSTIV FLCPWSRGNF SNEEWKELET LFRIRTIRSF EGIRRYAHEL QFEYPFEIQV TGGCELHSGK VSGSFLQLAY QGSDFVSFQN NSWLPYPVAG NMAKHFCKVL NQNQHENDIT HNLLSDTCPR FILGLLDAGK AHLQRQVKPE AWLSHGPSPG PGHLQLVCHV SGFYPKPVWV MWMRGEQEQQ GTQRGDILPS ADGTWYLRAT LEVAAGEAAD LSCRVKHSSL EGQDIVLYWE HHSSVHHHHH H |
| Tampón | CD1A protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido