Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD155 / PVR Protein
Código de producto. 16084150
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16084150 10 μg 10 microgramos
16024160 50 μg 50 microgramos
16074150 100 μg 100 microgramos
16004160 200 μg 200 microgramos
16014160 500 μg 500 microgramos
16094150 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16084150
Marca: enQuireBio™ QP6559ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD155 / PVR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001129240.1
ID de gen (Entrez) 5817
Nombre CD155 / PVR Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PVR
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia WPPPGTGDVV VQAPTQVPGF LGDSVTLPCY LQVPNMEVTH VSQLTWARHG ESGSMAVFHQ TQGPSYSESK RLEFVAARLG AELRNASLRM FGLRVEDEGN YTCLFVTFPQ GSRSVDIWLR VLAKPQNTAE VQKVQLTGEP VPMARCVSTG GRPPAQITWH SDLGGMPNTS QVPGFLSGTV TVTSLWILVP SSQVDGKNVT CKVEHESFEK PQLLTVNLTV YYPPEVSISG YDNNWYLGQN EATLTCDARS NPEPTGYNWS TTMGPLPPFA VAQGAQLLIR PVDKPINTTL ICNVTNALGA RQAELTVQVK EGPPSEHSGI SRN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.