Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD155 / PVR Protein
Código de producto. 16074150
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16074150
Marca: enQuireBio™ QP6559ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD155 / PVR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001129240.1
ID de gen (Entrez) 5817
Nombre CD155 / PVR Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PVR
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia WPPPGTGDVV VQAPTQVPGF LGDSVTLPCY LQVPNMEVTH VSQLTWARHG ESGSMAVFHQ TQGPSYSESK RLEFVAARLG AELRNASLRM FGLRVEDEGN YTCLFVTFPQ GSRSVDIWLR VLAKPQNTAE VQKVQLTGEP VPMARCVSTG GRPPAQITWH SDLGGMPNTS QVPGFLSGTV TVTSLWILVP SSQVDGKNVT CKVEHESFEK PQLLTVNLTV YYPPEVSISG YDNNWYLGQN EATLTCDARS NPEPTGYNWS TTMGPLPPFA VAQGAQLLIR PVDKPINTTL ICNVTNALGA RQAELTVQVK EGPPSEHSGI SRN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.